1,3-Di(2-pyridyl)propane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5415-25G D5415-500G
TCIAD5415-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD5415-25G TCIAD5415-500G
1,3-Di(2-pyridyl)propane ≥97.0% (par GC)
1,3-Di(2-pyridyl)propane
Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro CAS: 15937-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e2e91f1207bf0322a842fb87c55ed49257ca690&vid=6e2e91f1207bf0322a842fb87c55ed49257ca690&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité