3,6-Dibromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5421-200MG D5421-1G
TCIAD5421-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAD5421-200MG TCIAD5421-1G
3,6-Dibromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₁₅Br₂N
MW: 429,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618134
Numéro CAS: 1873364-08-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ac0aaa57c10200f0dbbf361cacd86a0ed439862&vid=6ac0aaa57c10200f0dbbf361cacd86a0ed439862&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité