3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-(2,2'-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
D5423-200MG D5423-1G
TCIAD5423-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAD5423-200MG TCIAD5423-1G
3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine ≥95.0% (par GC)
3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine
Formule: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08705268
Numéro CAS: 255901-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d5a7c2f9893918ce0a0c4353bb67afc100fe535&vid=8d5a7c2f9893918ce0a0c4353bb67afc100fe535&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité