2,7-Diphenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5427-1G D5427-5G
TCIAD5427-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD5427-1G TCIAD5427-5G
2,7-Diphenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Diphenyl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₇N
MW: 319,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD30478534
Numéro CAS: 42448-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5a4fa5d86d38de197e06d40ec9b905c1e98902&vid=9b5a4fa5d86d38de197e06d40ec9b905c1e98902&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité