2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5429-1G D5429-5G
TCIAD5429-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD5429-1G TCIAD5429-5G
2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD03427194
Numéro CAS: 1810-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48449af29deafb8e411ddbf8c602b5e5f155b192&vid=48449af29deafb8e411ddbf8c602b5e5f155b192&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité