5,5'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5430-1G D5430-5G
TCIAD5430-1GEA 124 EUR InStock
TCIAD5430-1G TCIAD5430-5G
5,5'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
5,5'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₂I₂
MW: 434,06 g/mol
Numéro CAS: 1392203-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19c3e64e240de4118c16294cd582ed840c98fff6&vid=19c3e64e240de4118c16294cd582ed840c98fff6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité