N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5437-1G D5437-5G
TCIAD5437-1GEA 33 EUR InStock
TCIAD5437-1G TCIAD5437-5G
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formule: C₅H₉N₃O₂S
MW: 175,21 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00955713
Numéro CAS: 78162-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23149f7962b35c3d4f5f6909117de36c7b2e91aa&vid=23149f7962b35c3d4f5f6909117de36c7b2e91aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité