N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N',9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DPFL-NPB, N2,N7-Di(naphthalen-1-yl)-N2,N7,9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine, 9,9-Diphenyl-2,7-bis[N-(1-naphthyl)anilino]fluorene
D5443-200MG D5443-1G
TCIAD5443-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAD5443-200MG TCIAD5443-1G
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N',9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N',9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Formule: C₅₇H₄₀N₂
MW: 752,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD11112145
Numéro CAS: 357645-40-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité