(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
D5447-1G D5447-200MG
TCIAD5447-1GEA 234 EUR InStock
TCIAD5447-1G TCIAD5447-200MG
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (par GC)
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formule: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11045357
Numéro CAS: 146796-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité