Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromophenyl)phosphonic acid Diethyl ester
D5453-200MG D5453-1G
TCIAD5453-200MGEA 106 EUR InStock
TCIAD5453-200MG TCIAD5453-1G
Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate
Formule: C₁₀H₁₄BrO₃P
MW: 293,10 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00769296
Numéro CAS: 20677-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=370979bde2a9c80ab65c52457f661722543e98d2&vid=370979bde2a9c80ab65c52457f661722543e98d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité