Diphenyl Phenylphosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylphosphonic acid Diphenyl ester
D5454-200MG D5454-1G
TCIAD5454-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAD5454-200MG TCIAD5454-1G
Diphenyl Phenylphosphonate ≥98.0% (par GC)
Diphenyl Phenylphosphonate
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310,29 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 75°C
Numéro MDL: MFCD00216888
Numéro CAS: 3049-24-9
EINECS: 221-261-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d8c92662854fb854bc083eff6c40d3d93d5272c&vid=4d8c92662854fb854bc083eff6c40d3d93d5272c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité