2-Chloropyridine-3,4-diamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Diamino-2-chloropyridine, 2-Chloropyridine-3,4-diamine
D5455-1G D5455-5G
TCIAD5455-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD5455-1G TCIAD5455-5G
2-Chloropyridine-3,4-diamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Formule: C₅H₆ClN₃
MW: 143,5742 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363739
Numéro CAS: 39217-08-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d0f426e1ff5c0e96298385e49233f1506457694&vid=2d0f426e1ff5c0e96298385e49233f1506457694&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.000 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité