Diclazuril ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)phenyl)acetonitrile, 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl]benzeneacetonitrile
D5457-1G D5457-5G
TCIAD5457-1GEA 164 EUR InStock
TCIAD5457-1G TCIAD5457-5G
Diclazuril ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diclazuril
Formule: C₁₇H₉Cl₃N₄O₂
MW: 407,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867203
Numéro CAS: 101831-37-2
Merck Index: 14,03080
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 295.0 to 299.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité