4,4'-Diméthylbenzhydrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(4-methylphenyl)methanol, 4,4'-Dimethylbenzhydryl alcohol, Di-p-tolylmethanol, 4,4'-Dimethyl-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methylphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethylphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethyldiphenylmethanol
D5460-1G D5460-5G
TCIAD5460-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD5460-1G TCIAD5460-5G
4,4'-Diméthylbenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Diméthylbenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆O
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017216
Numéro CAS: 885-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5768452a85e9962920656368ba890f6bc65d1630&vid=5768452a85e9962920656368ba890f6bc65d1630&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité