Dynasore ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N'-(3,4-Dihydroxybenzylidene)-3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid (3,4-Dihydroxybenzylidene)hydrazide
D5461-10MG D5461-50MG
TCIAD5461-10MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAD5461-10MG TCIAD5461-50MG
Dynasore ≥98.0% (par HPLC)
Dynasore
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₄
MW: 322,32 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00292551
Numéro CAS: 304448-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 9.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité