2-Aminotéréphtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
D5462-25G D5462-5G
TCIAD5462-25GEA 125 EUR InStock
TCIAD5462-25G TCIAD5462-5G
2-Aminotéréphtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008427
Numéro CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité