3,6-Dibromopyridazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD5466-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD5466-1G
3,6-Dibromopyridazine ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromopyridazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233947
Numéro CAS: 17973-86-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité