Chloromalonate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloromalonic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-chloromalonate
D5467-5G D5467-25G
TCIAD5467-5GEA 33 EUR InStock
TCIAD5467-5G TCIAD5467-25G
Chloromalonate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Chloromalonate de diméthyle
Formule: C₅H₇ClO₄
MW: 166,56 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00042837
Numéro CAS: 28868-76-0
EINECS: 249-275-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe23b29749e22207ded0c5bc67f3abfa91d00c7b&vid=fe23b29749e22207ded0c5bc67f3abfa91d00c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité