1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5468-25G D5468-5G
TCIAD5468-25GEA 198 EUR InStock
TCIAD5468-25G TCIAD5468-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159636
Numéro CAS: 5744-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité