N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5475-1G D5475-5G
TCIAD5475-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD5475-1G TCIAD5475-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (par GC)
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD02684314
Numéro CAS: 52898-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité