3,4-Diethoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5478-1G D5478-5G
TCIAD5478-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD5478-1G TCIAD5478-5G
3,4-Diethoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diethoxyaniline
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026782
Numéro CAS: 39052-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité