β-Phénylpropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-Phenylpropiophenone, 1,3-Diphenyl-1-propanone
D5479-1G D5479-5G
TCIAD5479-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD5479-1G TCIAD5479-5G
β-Phénylpropiophénone ≥98.0% (par GC)
β-Phénylpropiophénone
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 360°C
Numéro MDL: MFCD00039563
Numéro CAS: 1083-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité