DMOG ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[Methoxy(oxo)acetyl]glycine methyll ester, Dimethyloxaloylglycine, Methyl 2-((2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-2-oxoacetate, DMOG
D5480-50MG D5480-250MG
TCIAD5480-50MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAD5480-50MG TCIAD5480-250MG
DMOG ≥97.0% (par GC)
DMOG
Formule: C₆H₉NO₅
MW: 175,14 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD05865098
Numéro CAS: 89464-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Acid Value max. 10.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité