Dolasetron Mesylate monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: rel-(5s,6R,8r,9aS)-3-Oxooctahydro-1H-2,6-methanoquinolizin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate methanesulphonate hydrate, Dolasetron methanesulphonate, Dolasetron Mesylate hydrate
D5481-200MG D5481-50MG
TCIAD5481-200MGEA 614 EUR InStock
TCIAD5481-200MG TCIAD5481-50MG
Dolasetron Mesylate monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Dolasetron Mesylate monohydrate
Formule: C₁₉H₂₀N₂O₃·CH₄O₃S·H₂O
MW: 420,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD01718979
Numéro CAS: 878143-33-0
Merck Index: 14,03411
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.10 to 6.70 %
Water 3.0 to 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité