2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5484-1G D5484-200MG
TCIAD5484-1GEA 118 EUR InStock
TCIAD5484-1G TCIAD5484-200MG
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine
Formule: C₁₂H₉F₂N
MW: 205,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD17170319
Numéro CAS: 583052-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité