2,6-Dibromobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5485-1G D5485-5G
TCIAD5485-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD5485-1G TCIAD5485-5G
2,6-Dibromobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dibromobenzoic acid
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Point d'ébullition: 335°C
Numéro MDL: MFCD00234254
Numéro CAS: 601-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité