1,2-Dibromo-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5486-1G D5486-5G
TCIAD5486-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5486-1G TCIAD5486-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Point d'ébullition: 296°C
Numéro MDL: MFCD00055373
Numéro CAS: 5411-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité