Dihydrorhodamine 6G
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[3,6-Bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid Ethyl ester, Ethyl 2-[3,6-Bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-9H-xanthen-9-yl]benzoate
D5489-25MG D5489-100MG
TCIAD5489-25MGEA 239 EUR InStock
TCIAD5489-25MG TCIAD5489-100MG
Dihydrorhodamine 6G
Dihydrorhodamine 6G
Formule: C₂₈H₃₂N₂O₃
MW: 444,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 217176-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.0 to 6.6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité