2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene ≥99.5% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ph-BTBT-10, 2-Decyl-7-phenylbenzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene, Ph-BTBT-C10
D5491-100MG D5491-250MG
TCIAD5491-100MGEA 304 EUR InStock
TCIAD5491-100MG TCIAD5491-250MG
2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene ≥99.5% (par HPLC)
2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
Formule: C₃₀H₃₂S₂
MW: 456,71 g/mol
Point de fusion: 225°C
Numéro CAS: 1398395-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Hole Mobility (mu FET) min. 10.0 cm2/Vs (ODTS Si/SiO2 substrate)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité