2-Dibenzofuranamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminodibenzofuran, Dibenzo[b,d]furan-2-amine
D5494-1G D5494-5G
TCIAD5494-1GEA 103 EUR InStock
TCIAD5494-1G TCIAD5494-5G
2-Dibenzofuranamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Dibenzofuranamine
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00033416
Numéro CAS: 3693-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité