Di(N-succinimidyl) L-Tartrate
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid Di(N-succinimidyl) ester, L-Tartaric acid Di(N-succinimidyl) ester, Di(N-succinimidyl) (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinate
D5500-50MG D5500-250MG
TCIAD5500-50MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAD5500-50MG TCIAD5500-250MG
Di(N-succinimidyl) L-Tartrate
Di(N-succinimidyl) L-Tartrate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₁₀
MW: 344,23 g/mol
Numéro CAS: 62069-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 7.70 to 8.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité