2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5505-1G D5505-5G
TCIAD5505-1GEA 118 EUR InStock
TCIAD5505-1G TCIAD5505-5G
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00234591
Numéro CAS: 26032-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité