4'-(Di-p-tolylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl acrylate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Propenoic acid 4'-[Bis(4-methylphenyl)amino]-[1,1'-biphenyl]-4-yl ester, 4'-[Bis(4-methylphenyl)amino]-[1,1'-biphenyl]-4-yl 2-Propenoate, Acrylic acid 4'-(Di-p-tolylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl ester
D5507-1G D5507-5G
TCIAD5507-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD5507-1G TCIAD5507-5G
4'-(Di-p-tolylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl acrylate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4'-(Di-p-tolylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl acrylate
Formule: C₂₉H₂₅NO₂
MW: 419,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975082
Numéro CAS: 152636-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité