Diallyl maleate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
TCIAD5508-500GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD5508-500G TCIAD5508-25G
Diallyl maleate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Diallyl maleate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,21 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: -47°C
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00010763
Numéro CAS: 999-21-3
EINECS: 213-658-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité