Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Desoximetasone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5515-250MG D5515-50MG
TCIAD5515-250MGEA 372 EUR InStock
TCIAD5515-250MG TCIAD5515-50MG
Desoximetasone ≥97.0% (par HPLC)
Desoximetasone


Formule: C₂₂H₂₉FO₄
MW: 376,47 g/mol
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD00083301
Numéro CAS: 382-67-2
EINECS: 206-845-3
Merck Index: 14,02930
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +115 to +119 deg (C=1,CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité