2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5517-1G D5517-5G
TCIAD5517-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD5517-1G TCIAD5517-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 121°C
Numéro MDL: MFCD00035950
Numéro CAS: 24544-08-9
EINECS: 246-307-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité