Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl pyridine-2,4-dicarboxylate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid Diethyl ester
D5518-200MG D5518-1G
TCIAD5518-200MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAD5518-200MG TCIAD5518-1G
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00152168
Numéro CAS: 41438-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité