Dibenzo[b,d]furan-4-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5520-1G D5520-5G
TCIAD5520-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD5520-1G TCIAD5520-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dibenzo[b,d]furan-4-amine
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 85°C
Numéro MDL: MFCD11110988
Numéro CAS: 50548-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité