Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminodibenzothiophene
D5521-1G D5521-200MG
TCIAD5521-1GEA 229 EUR InStock
TCIAD5521-1G TCIAD5521-200MG
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine
Formule: C₁₂H₉NS
MW: 199,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00995227
Numéro CAS: 7428-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité