4-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)aniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[4,6-Bis(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]aniline
D5522-1G D5522-200MG
TCIAD5522-1GEA 189 EUR InStock
TCIAD5522-1G TCIAD5522-200MG
4-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)aniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)aniline
Formule: C₁₇H₂₂N₆O₂
MW: 342,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD27921193
Numéro CAS: 1197159-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité