2,7-Dibromodibenzo[b,e][1,4]dioxin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Dibromodibenzo[b,e][1,4]dioxine
D5528-1G D5528-200MG
TCIAD5528-1GEA 319 EUR InStock
TCIAD5528-1G TCIAD5528-200MG
2,7-Dibromodibenzo[b,e][1,4]dioxin ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromodibenzo[b,e][1,4]dioxin
Formule: C₁₂H₆Br₂O₂
MW: 341,99 g/mol
Numéro CAS: 39073-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité