3,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylboronic acid Pinacol ester, 1,2-Dimethoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5533-1G D5533-5G
TCIAD5533-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD5533-1G TCIAD5533-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₄
MW: 264,13 g/mol
Point de fusion: 83°C
Numéro MDL: MFCD05863909
Numéro CAS: 365564-10-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité