4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5534-1G D5534-5G
TCIAD5534-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5534-1G TCIAD5534-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₂₄H₂₆BNO₂
MW: 371,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD13195770
Numéro CAS: 267221-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité