Dodecylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecylammonium bromide, Laurylamine hydrobromide, Dodecan-1-amine hydrobromide, 1-Aminododecane hydrobromide
D5537-1G D5537-5G
TCIAD5537-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD5537-1G TCIAD5537-5G
Dodecylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dodecylamine hydrobromide
Formule: C₁₂H₂₇N·HBr
MW: 266,27 g/mol
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD30543762
Numéro CAS: 26204-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité