4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5540-200MG D5540-1G
TCIAD5540-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5540-200MG TCIAD5540-1G
4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
4,4-Difluorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₀F₂O
MW: 136,1398 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000566
Numéro CAS: 22419-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité