BDP FL ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-propionic acid
D5554-5MG D5554-25MG
TCIAD5554-5MGEA 239 EUR InStock
TCIAD5554-5MG TCIAD5554-25MG
BDP FL ≥97.0% (par HPLC)
BDP FL
Formule: C₁₄H₁₅BF₂N₂O₂
MW: 292,09 g/mol
Point de fusion: 196°C
Numéro MDL: MFCD00467384
Numéro CAS: 165599-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.10 to 10.10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité