3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Dimethoxy(methyl)silyl)propyl acrylate, Acrylic acid 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5556-5G D5556-25G
TCIAD5556-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD5556-5G TCIAD5556-25G
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate
Formule: C₉H₁₈O₄Si
MW: 218,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156431
Numéro CAS: 13732-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité