Dinotefuran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-nitro-2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)guanidine
D5560-1G D5560-5G
TCIAD5560-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD5560-1G TCIAD5560-5G
Dinotefuran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dinotefuran
Formule: C₇H₁₄N₄O₃
MW: 202,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795001
Numéro CAS: 165252-70-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03289
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité