2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[[(Dodecylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl]-2-methylpropanoic acid, 2-(((Dodecylthio)carbonothioyl)thio)-2-methylpropanoic acid
D5561-1G D5561-5G
TCIAD5561-1GEA 77 EUR InStock
TCIAD5561-1G TCIAD5561-5G
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid
Formule: C₁₇H₃₂O₂S₃
MW: 364,62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698871
Numéro CAS: 461642-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité