Dichloroglyoxime ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5562-1G D5562-5G
TCIAD5562-1GEA 131 EUR InStock
TCIAD5562-1G TCIAD5562-5G
Dichloroglyoxime ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dichloroglyoxime
Formule: C₂H₂Cl₂N₂O₂
MW: 156,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD01326506
Numéro CAS: 2038-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité